1.05641
HPTLC plates, Silica gel 60
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinónimos:
HPTLC Silica Gel 60 Plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
envase
pkg of 50 plates
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
capa grosor
200 μm
placa L × An
20 cm × 10 cm
tamaño de partícula
5-6 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5 - 7 µm
Layer thickness: 150 - 200 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
17 - 22
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 38 - 43
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 58 - 64
separation number (colourtest, lipophile): ≥ 10.0
Typical value determined on a conditioned plate
Eluent: toluene
Los clientes también vieron
Protocolos
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets