Saltar a
1.14902
Flat-bottomed tubes with screw caps
for use with MQuant® titrimetric and colormetric tests
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
12 units
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
172,00 €
129,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
129,00 €
Precio de catálogo172,00 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granelSolicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Flat-bottomed tubes with screw caps, for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
compatibility
for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
We offers you useful accessories. These short flat-bottomed tubes can be used for our colorimetric and titrimetric MQuant® test kits with color card comparator (formally MColortest®). The screw caps are included.
for titrimetric and colorimetric MQuant® tests
Analysis Note
Application test: conforms
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.179881.14901AXYSCT200SSCS
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
compatibility
for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-