Documentos clave
1.14803
Supelco
Envase de repuesto para el ensayo de cloro
for use with MCOLORTEST®
Sinónimos:
Recargas del kit de prueba visual de cloro
Seleccione un Tamaño
400 TESTS
150,00 €
150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
400 TESTS
150,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Características
refill
Nivel de calidad
analitos específicos
chlorine
compatibilidad
for use with MCOLORTEST®
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Cuando se agotan los reactivos del ensayo MQuant® (antes MColortest®), el kit puede reponerse pidiendo el recambio apropiado. Hay recambios disponibles para una gama de kits de ensayo, lo que lo convierte en un sistema particularmente económico y ecológico.
Este recambio contiene todos los reactivos del kit de análisis MQuant® 1.14801 para la evaluación colorimétrica del cloro.
para 1.14801 MQuant®
Información legal
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Preparación de una disolución patrón para el cloro total
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
Ver todo