Documentos clave
1.14567
Supelco
Replacement filter
for use with Extrelut® NT 20 HDPE columns
Seleccione un Tamaño
50 UNITS
239,00 €
239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 UNITS
239,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
técnicas
supported liquid extraction (SLE): suitable
Nivel de calidad
compatibilidad
for use with Extrelut® NT 20 HDPE columns
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
for EXtrelut® NT 20 HDPE columns
Nota de análisis
purity test (TLC): conforms
Información legal
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.