Documentos clave
1.14429
Supelco
Cyanide Test Kit, colorimetric
0.03-0.7 mg/L (CN⁻), MQuant®
Sinónimos:
Cyanide Visual Test Kit
Seleccione un Tamaño
200 TESTS
260,00 €
260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 TESTS
260,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Nombre del producto
Cyanide Test, colorimetric, 0.03-0.7 mg/L (CN-), for use with MQUANT®
analitos específicos
cyanide
Nivel de calidad
intervalo de medida
0.03-0.7 mg/L (CN-)
compatibilidad
for use with MQUANT®
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Method: colorimetric with color card and comparator block with short test tubes 0.03 - 0.06 - 0.10 - 0.15 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.7 mg/l CN⁻ MQuant®
The MQuant® Cyanide test (formally MColortest®) measures free cyanide ions e.g. in
  • Groundwater and surface water
  • Drinking water and mineral water
  • Waters from aquaculture
  • Industrial water
  • Wastewater and percolating water
  • Electroplating wastewater
This test is not suited for seawater.
Method
Cyanide ions react with a chlorinating agent to form cyanogen chloride, which in turn reacts with 1,3-dimethylbarbituric acid in the presence of pyridine to form a violet dye (König reaction). The cyanide concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color card. The unique brilliance of the print and their fine color graduation allow precise analyses, even at the lower end of the concentration range.
Using the refill pack 1.18457 containing all the reagents, the original test kit can be used for a very long time, making it a particularly economical and ecological system. 
Información legal
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2