Documentos clave
1.13885
Millipore
Yeast extract
media component, suitable for microbiology
Sinónimos:
Yeast extract, Extract of yeast, Yeast extract powder
Seleccione un Tamaño
10 KG
656,00 €
25 KG
1590,00 €
656,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 KG
656,00 €
25 KG
1590,00 €
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número índice de la CE:
232-387-9
NACRES:
NA.74
656,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
yeast
Nivel de calidad
Formulario
solid
temp. de autoignición
>200 °C
envase
pkg of 10 kg
pkg of 25 kg
color
beige
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidad
410 g/L
densidad
0.5 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
490 kg/m3
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Yeast Extract powder is manufactured from selected strains of Saccharomyces cerevisiae. It is manufactured under controlled conditions to retain its vitamin content and other nutritive values such as peptides, free amino acids, nucleic acids, minerals, trace elements, and phosphorous compounds. It is rich in vitamins and is often used to supply these factors in culture media at a concentration of 0.3 - 0.5%.
Aplicación
Yeast extract is used as a bacteriological media component for the cultivation of a variety of microorganisms and molecular genetics applications. It is also suitable for use as a nutritional source in microbial media.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable