Documentos clave
1.12936
Supelco
Oxidizing decomposition reagent
for compounds containing P and N
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
formulario
solid
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
densidad aparente
800‑900 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable