Documentos clave
1.12120
SAFC
Carbonato de calcio
precipitated (≤ 0.0001% Al), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 170
Fabricación farmacéutica
Seleccione un Tamaño
25 KG
1329,00 €
1329,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 KG
1329,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CaCO3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.09
Beilstein:
8008338
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número E:
E170
Número índice de la CE:
207-439-9
1329,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FCC
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
solid
potencia
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
densidad
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Calcium carbonate is typically used as alkalizer or mineral supplement in solid formulations. The low aluminum content is relevant for baby food application.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable