1.11787
Potassium hydroxide solution
c(KOH) = 2.0 mol/l (2 N) in methanol, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titriplex®
Seleccione un Tamaño
129,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
129,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Potassium hydroxide solutionin methanol, c(KOH) = 2.0 mol/l (2 N), Titripur®
Nivel de calidad
Línea del producto
Titripur®
Formulario
liquid
temp. de autoignición
455 °C (Methanol)
calidad
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
lim. expl.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
idoneidad de la reacción
reaction type: Acid-base reactions
concentración
0.1 M
técnicas
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
temperatura de transición
flash point 7 °C
densidad
0.93 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Características y beneficios
This volumetric solution is analyzed by our calibration laboratory D-K-15185-01-00 which is accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025 for analysis of amount-of-substance concentrations in volumetric solutions by DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - German National Accreditation Body). The accreditation certificate can be found at www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Nota de análisis
Amount-of-substance concentration 1.990 - 2.010 mol/L
Measurement uncertainty ± 0.006 mol/L
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 potassium hydrogen phthalate) by means of volumetric standard potassium hydrogen phthalate (article number 1.02400), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. The uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with a coverage factor k=2 covering a confidence level of 95%.
Note: The titer is a correction factor to correct for variations of the volumetric solution, the titration equipment, the temperature and other laboratory conditions. For correct titration results it is recommended to determine a titer with the laboratory specific equipment and under laboratory specific conditions directly after opening a new bottle and at regular time intervals.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)