1.11131
Magnesium Test
colorimetric, 100-1500 mg/L (Mg), for use with MCOLORTEST®
Sinónimos:
Magnesium Visual Test Kit
Seleccione un Tamaño
243,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
243,00 €
Productos recomendados
analitos específicos
magnesium
Nivel de calidad
intervalo de medida
100-1500 mg/L (Mg)
compatibilidad
for use with MCOLORTEST®
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
It can be used for samples like
- Groundwater and surface water
- Drinking water
Method
Magnesium ions react with xylidyl blue (Mann and Yoe′s reagent) to form a red dye. The magnesium concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color card.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1