Documentos clave
1.11116
Supelco
pH Test
Phenol red solution MColortest®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
Nivel de calidad
pH
7.0-7.3 (20 °C in H2O)
densidad
0.99 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Application test: conforms
Información legal
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable