Documentos clave
1.10658
Millipore
M broth
suitable for microbiology
Seleccione un Tamaño
500 G
365,00 €
365,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
365,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
365,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Formulario
powder (dehydrated (DCM))
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
GranuCult®
técnicas
microbiological culture: suitable
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
Salmonella spp.
Descripción general
for microbiology
Nota de análisis
Appearance (clearness): clear
Appearance (colour): yellowish-brown
pH-value (25 °C): 6.8 - 7.2
Growth (Salmonella choleraesuis ATCC 13312): good to very good
Growth (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): good to very good
Growth (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): good to very good
Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic.
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3