Documentos clave
1.10306
Supelco
Protein Kit
(Bradford Method) reagent solution for approx. 200 determinations
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
Nivel de calidad
clases químicas de analitos
proteins
técnicas
photometry: suitable
pH
0.8 (20 °C in H2O)
temp. de almacenamiento
no temp limit
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C