Documentos
110116
Sigma-Aldrich
β1-2,3,4,6-N-Acetylglucosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli
Sinónimos:
β1-2,3,4,6-N-Acetylglucosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli, N-Acetyl-β-D-glycosaminide-N-acetylglucosaminohydrolase
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.42
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
formulario
liquid
actividad específica
≥35 units/mL
≥80 units/mg protein
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
actividad extraña
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, α- and β-galactosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable