Key Documents
1.09994
Supelco
Vanadium standard
1000 mg V, (VOSO₄ in 8.6% H₂SO₄) Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
Titrisol®
formulario
concentrate
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
densidad
1.06 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
content (V): 1000 mg/Ampoule
Determination method: Oxidimetric titration.
(traceableof NIST - SRM 136e)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Información legal
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable