Documentos
1.09829
Supelco
Titanium standard
1000 mg Ti, (NH₄)₂TiF₆ in H₂O Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
Titrisol®
formulario
concentrate
concentración
1000 mg Ti in water
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
densidad
1.045 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
content (Ti): 1000 mg/Ampoule
Determination method: alcalimetric titration (traceable to NIST - SRM 723e)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
Información legal
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3