1.09754
Methyl margarate
reference substance for gas chromatography
Sinónimos:
Methyl margarate, Methyl heptadecanate
Formulario
solid
bp
184 °C/13.3 hPa
mp
28-30 °C
temperatura de transición
flash point >110 °C
densidad
0.78 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
Clave InChI
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): conforms
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110.0 °C - closed cup