Saltar a
02193
Monononadecanoin
analytical standard
Sinónimos:
Glyceryl monononadecanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
206,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H44O4
Número CAS:
Peso molecular:
372.58
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
206,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO.CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CO)CO
InChI
1S/2C22H44O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(25)26-20-21(24)19-23;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(25)26-21(19-23)20-24/h2*21,23-24H,2-20H2,1H3
InChI key
SNBRFGSCPLJOMA-UHFFFAOYSA-N
Application
Monononadecanoin may be used as a reference standard for the separation and isolation of neutral lipid from a lipid mixture into individual class, in high yield and purity, by using bonded phase columns.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G2289W222322412120
grade
analytical standard
grade
-
grade
FG
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
99.0-101.0% anhydrous basis
assay
97%
assay
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)