Documentos clave
1.09734
Supelco
Power Supply
Seleccione un Tamaño
1 PKG
237,00 €
237,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
237,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
237,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
técnicas
photometry: suitable
compatibilidad
for use with Spectroquant® Nova 30 A
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Nova 60
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
for NOVA 30A, NOVA 60 and NOVA 60A Spectroquant®
Información legal
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany