1.09727
Poli(etilenglicol)
4000, for gas chromatography
Sinónimos:
PEG
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
solid
temp. de autoignición
>320 °C (DIN 51794)
potencia
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
53-58 °C
temperatura de transición
flash point 270 °C
solubilidad
500 g/L
densidad
1.2 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
400‑500 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Ligadura / enlace
Nota de análisis
McReynolds constant (Benzene): Mc-Renolds-Konstante: ca. 320
McReynolds constant (Butanol): Mc-Renolds-Konstante 1-Butanol: ca.550
McReynolds constant (Nitropropane): Mc-Renolds-Konstante: ca. 570
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
138.6 °C - closed cup