Documentos clave
1.09609
Supelco
n-Tridecane
reference substance for gas chromatography
Sinónimos:
n-Tridecane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
184.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número índice de la CE:
211-093-4
presión de vapor
<0.5 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
formulario
liquid
temp. de autoignición
>204 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
0.6-6.5 % (v/v)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
bp
235 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
temperatura de transición
flash point 79 °C
densidad
0.757 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Clave InChI
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Purity (GC): ≥ 99.3 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup