Documentos
1.09605
Supelco
n-Hexadecane
reference substance for gas chromatography
Sinónimos:
n-Hexadecane, Cetane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)14CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
226.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número índice de la CE:
208-878-9
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
formulario
liquid
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
mp
18 °C
temperatura de transición
flash point 135 °C
densidad
0.77 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clave InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Purity (GC): ≥ 99.5 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3