Saltar a
1.09249
Disolución hemalum de Mayer
for microscopy
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116121
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
La disolución de hemalum de Mayer, para microscopia, se utiliza en la tinción de hematoxilina-eosina (H&E), que es la técnica de tinción histológica más utilizada. La tinción nuclear se consigue utilizando disoluciones colorantes listas para usar, como la disolución de hemalum de Mayer o la disolución de hematoxilina modificada según Gil III (referencia de producto 1.05174). Estas disoluciones no tienen que ser filtradas antes de su uso y el colorante se oxida de una manera controlada, lo que proporciona unos resultados robustos y permite una diferenciación brillante de las estructuras teñidas. La contratinción de proteínas, colágeno, queratina y sustancias intercelulares puede realizarse con una disolución de eosina Y al 0,5 % alcohólica (referencia 1.02439) o una disolución de eosina Y al 0,5 % acuosa (referencia 1.09844).
La botella de 500 ml es suficiente para 1500 tinciones. Está registrada como DIV y producto con certificado CE y puede utilizarse para diagnósticos clínicos. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Analysis Note
Idoneidad para microscopia (corte de tejido): pasa la prueba
Núcleos: de azul oscuro a violeta oscuro
Citoplasma: de rosa a rojo
Sustancias intercelulares: de rosas a rojas
Eritrocitos: de amarillos a naranjas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.014241.013831.09204
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
pictograms
Health hazardExclamation mark