1.08689
D(+)-Xylose
for biochemistry
Sinónimos:
D(+)-Xylose
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
solid
pH
6.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
146-152 °C
solubilidad
550 g/L
densidad
1.53 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
450 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2
Clave InChI
SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Purity (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 10 % water + 0,2ml ammonia): +18.5 - +20.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0,5 %(m)
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 10 % water + 0,2ml ammonia): +18.5 - +20.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0,5 %(m)
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable