Merck
1.08510
SAFC
Vanillin
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número índice de la CE:
204-465-2
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
presión de vapor
0.0029 hPa ( 25 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
formulario
solid
temp. de autoignición
>400 °C
técnicas
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
4.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
80-83.5 °C
temperatura de transición
flash point 160 °C
solubilidad
9 g/L
densidad
1.06 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Clave InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Vanillin is a commonly used ingredient in food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, vanillin has been used primarily as flavor enhancer for oral dosage forms.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup