Documentos clave
1.08440
Supelco
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinónimos:
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane, 1,1,2-Trifluorotrichloroethane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
200-936-1
bp:
47.6 °C/1013 hPa
grado
reagent grade
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
presión de vapor
360 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
680 °C
potencia
43000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00001% Fe (Iron)
≤0.00001% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Pb (Lead)
≤0.00001% Sn (Tin)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0002% Iodine reducing matter (as HCHO)
≤0.0005% Free acid (as HCl)
≤0.005% Water
≤0.01% Carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% Chloroform (GC)
≤0.01% Dichloromethane (GC)
≤3050-2900 cm⁻¹)) ≤ 5 ppm squalene
color
APHA: ≤10
bp
47.6 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
temperatura de transición
flash point 195 °C
solubilidad
0.17 g/L
densidad
1.58 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
Clave InChI
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
195 °C