Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98 % Identity (IR-spectrum): passes test Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 % Fe (Iron): ≤ 0.001 % Free Magnesium: ≤ 0.01 % Free EDTA: ≤ 0.05 % Water (according to Karl Fischer): 7.5 - 9.5 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable