1.08238
Glycerol triacetate
for biochemistry
Sinónimos:
Glycerol triacetate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
formulario
liquid
temp. de autoignición
430 °C
potencia
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.1-7.7 % (v/v)
pH
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
258 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
temperatura de transición
flash point 138 °C
solubilidad
64 g/L
densidad
1.16 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20/4): 1.157 - 1.159
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2 %
Suitability as enzyme substrate (tested with Lipase): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
148 °C - closed cup