Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99 Appearance of solution: passes test Water (according to Karl Fischer): 7 - 8 Suitability as indicator (for metal titration): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable