Documentos clave
1.07157
SAFC
Paraffin
51-53, in pastille form Ph Eur,BP,NF
Sinónimos:
Paraffin
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12181503
Número índice de la CE:
232-315-6
Para consultas sobre este producto 1.07157, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
Formulario
solid
temp. de autoignición
>300 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
>300 °C/1013 hPa
mp
42-72 °C
densidad
0.90 g/cm3 at 20 °C
Aplicación
Paraffin 51-53, in pastille form Ph Eur,BP,NF. CAS 8002-74-2, pH (H₂O) neutral.
Nota de análisis
Identity: passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Solidification point: 51 - 53 °C
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons: conforms
Residual solvents (Ph Eur/ICH): excluded by manufactoring process
Readily carbonisable substance: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
Sulfur compounds: passes test
Corresponds to Ph Eur,BP,NF
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2