Documentos clave
1.07055
Supelco
Petroleum benzine
for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Código UNSPSC:
12191502
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
dilution
(for routine analytical applications)
temp. de almacenamiento
20-25°C
Categorías relacionadas
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
<-5.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
< -21 °C