Documentos clave
1.07054
Supelco
Pentane
for analysis EMPARTA®
Sinónimos:
Pentane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
72.15
Beilstein:
969132
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
203-692-4
bp:
35-36 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
2.48 (vs air)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPARTA®
Formulario
liquid
temp. de autoignición
500 °F
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
~8.3 %
índice de refracción
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -48 °C (refers to pure substance)
solubilidad
0.4 g/L
densidad
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C