Key Documents
1.07041
Supelco
Diethylamine
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Diethylamine
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2NH
Número de CAS:
Peso molecular:
73.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
20-25°C
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-26 °C - closed cup