DX1045
Diethylamine
Sinónimos:
Diethylamine, Diethamine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
253 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98%
formulario
liquid
impurezas
≤1000 ppm Water (H2O)
color
APHA: ≤30
pH
13 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
56 °C/1013 mbar
mp
-50 °C
temperatura de transición
flash point -23 °C
densidad
0.71 g/cm3 at 20 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Color (APHA): 30 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 1000ppm max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-26 °C - closed cup