Merck
1.06666
SAFC
Citrato de trisodio dihidratado bajo en endotoxinas,
EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Citrato de sodio tribásico dihydrate, Citrato de trisodio dihydrate, Ácido cítrico trisodium salt dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
294.10
Beilstein:
6104939
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
200-675-3
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® API
formulario
solid
potencia
>8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
solubilidad
720 g/L
densidad aparente
600 kg/m3
aplicaciones
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clave InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Ofrecemos conocimientos de producción líderes en el sector y un completo soporte normativo para API de gran calidad, respaldados por casi 200 años de experiencia. Desde una completa cartera de folatos innovadores hasta una síntesis personalizada, nuestras soluciones personalizadas y escalables satisfacen sus requisitos de producción específicos. Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una amplia documentación que facilita el cumplimiento de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de toda la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
El dihidrato de citrato trisódico se utiliza como anticoagulante en diálisis y plasmaféresis. El API citrato trisódico dihidratado Emprove® se fabrica de acuerdo con las directrices de la ICH Q7. Se dispone de un ASMF y DMF estadounidense.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenido relacionado
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.