Documentos clave
1.06513
SAFC
Sodium thiosulfate pentahydrate
pure
Sinónimos:
Sodium thiosulfate pentahydrate, Antichlor
Seleccione un Tamaño
2.5 KG
49,00 €
50 KG
372,00 €
49,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2.5 KG
49,00 €
50 KG
372,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na2O3S2 · 5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
248.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-867-5
49,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
solid
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
48 °C
solubilidad
701 g/L
densidad
1.74 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
pharma/biopharma processes
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Clave InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Sodium thiosulfate pentahydrate is used as antioxidant or chelating agent and is suitable for use in pharmaceutical processes.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable