Documentos clave
1.06097
Supelco
Peróxido de hidrógeno solution
Ultrapur
Sinónimos:
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein:
3587191
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Para consultas sobre este producto 1.06097, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
presión de vapor
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
descripción
for inorganic trace analysis
Formulario
liquid
concentración
31%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
108 °C/1013 hPa
mp
-25.5 °C
densidad
1.11 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Visite la Librería de documentos
Artículos
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.