1.05874
Magnesium perchlorate hydrate
[about 83% Mg(ClO₄)₂] for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Magnesium perchlorate hydrate
Seleccione un Tamaño
238,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
238,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥83% (complexometric)
Formulario
solid
impurezas
≤0.05% Free acid (as perchloric acid)
≤0.05% Free alkali (as magnesium oxide)
pH
8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidad
500 g/L
densidad
2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance)
densidad aparente
600‑800 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Mg+2].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/2ClHO4.Mg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
Clave InChI
KKFFNQXCJMNXHI-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
Free alkali (as magnesium oxide): ≤ 0.05 %
Free acid (as perchloric acid): ≤ 0.05 %
Particle size (1-4 mm): about 75%
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable