Documentos clave
1.05699
Supelco
di-Lithium tetraborate
for analysis
Sinónimos:
di-Lithium tetraborate
Seleccione un Tamaño
100 G
74,20 €
1 KG
494,00 €
74,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
74,20 €
1 KG
494,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
B4Li2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
169.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
234-514-3
NACRES:
NB.21
74,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
930 °C
solubilidad
141.2 g/L
densidad
2.35 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
330 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[B].[B].[B].[B].[Li].[Li].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
Clave InChI
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Ligadura / enlace
Replaces: LX0366A-2; LX0366A
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable