Documentos clave
1.05434
Supelco
PLC plates, Silica gel 60 RP-18 F₂₅₄s, 1 mm
pkg of 15 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Seleccione un Tamaño
15 UNITS
1520,00 €
1520,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
15 UNITS
1520,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
1520,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
glass support
silica matrix
Nivel de calidad
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
envase
pkg of 15 plates
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
capa grosor
1 mm
placa L × An
20 cm × 20 cm
tamaño de partícula
20-40 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
15 Glass plates 20 x 20 cm
PLC plates allow users to separate samples that vary greatly in size – from grams down to milligrams. Available with or without a fluorescence indicator, PLC plates has 1 mm thickness. They also use our same proven silica-binder technology as in analytical TLC plates. To isolate the substance by extraction, users can simply scrape the spot from the layer.
Ligadura / enlace
Replaces: 5434-7; 5434
Nota de análisis
Chromatographic testings:
A) Cholesterin test
hRf-values
- cholesterin, cholesterin test:
30 - 50
B) Steroid test
- methyltestosterone, steroid test: 21 - 31
- Reichstein S, steroid test: 35 - 45
- hydrocortisone, steroid test: 45 - 55
Typical value determined on an activated plate (50-60°C, 60 min)
Eluent a) aceton/ water (95/5 v/v)
Eluent b) aceton/ water (60/40 v/v)