Documentos clave
1.05002
Supelco
Potassium hydroxide hydrate
99.995 Suprapur®
Sinónimos:
Potassium hydroxide hydrate, caustic potash monohydrate
Seleccione un Tamaño
500 G
1200,00 €
1200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
1200,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HKO · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
56.11 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
Número índice de la CE:
246-324-8
NACRES:
NA.21
1200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
descripción
for inorganic trace analysis
Ensayo
99.995%
Formulario
solid
potencia
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
>13.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1320 °C/1013 hPa
mp
143 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].[O-H].O
InChI
1S/K.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
LUMVCLJFHCTMCV-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Assay of KOH‧1H₂O: ≥ 85 %
Assay of potassium carbonate: ≤ 1.0 %
Chloride (Cl): ≤ 1.0 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 0.05 ppm
Silicate (as SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.1 ppm
Ba (Barium): ≤ 10.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.01 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.01 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.01 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.050 ppm
Na (Sodium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.50 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.050 ppm
Información legal
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable