Documentos clave
1.04728
Millipore
myo-Inositol
suitable for microbiology
Sinónimos:
myo-Inositol, Hexahydroxycyclohexane, Cyclohexanehexol, meso-Inositol, Myo-Inosit
Seleccione un Tamaño
100 G
134,00 €
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
134,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número índice de la CE:
201-781-2
NACRES:
NA.74
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
225-227 °C
solubilidad
143 g/L
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
OC1C(C(C(C(C1O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H
Clave InChI
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC): ≥ 99 %
Identity (IR): conforms
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 227 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: conforms
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable