104648
Cellvento® ModiFeed Gal- COMP
Chemically defined cell culture feed - EMPROVE® CCM
Fabricación farmacéutica
About This Item
Productos recomendados
product name
Cellvento® ModiFeed Gal- COMP, Chemically defined cell culture feed - EMPROVE® CCM
Nivel de calidad
descripción
shipped with cooling packs
Línea del producto
Cellvento®
formulario
dry powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Reduced complexity in fed-batch process
- Complete feed maximizing galactosylation
- Highly concentrated to reduce required feed volume
- Compacted format for conventient handling
- Higher liquid feed stability at room temperature
Cantidad
Información legal
Producto relacionado
Artículos
Cellvento® and EX-CELL® CHO cell culture media and feeds, optimized for monoclonal antibody & recombinant protein production in fed-batch & perfusion