Documentos clave
1.04610
Sigma-Aldrich
Hydroquinone
Technipur®
Sinónimos:
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, 4-Hydroxyphenol, p-Benzenediol, p-Dihydroxybenzene, p-Hydroquinone, p-Hydroxyphenol, Benzoquinol, Quinol, HQ
Seleccione un Tamaño
25 KG
642,00 €
642,00 €
Fecha estimada de envío11 de junio de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 KG
642,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,4-(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
110.11
Beilstein:
605970
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
642,00 €
Fecha estimada de envío11 de junio de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
3.81 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 132 °C)
temp. de autoignición
930 °F
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
densidad
1.358 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Clave InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Hydroquinone can be used as:
  • A reducing agent in the preparation of silver sols, gold nanoparticles and nanorods for material science applications.(1)(2)(3)
  • A polymerization inhibitor in the synthesis of industrially important 4-vinylphenols via decarboxylation of 4-hydroxycinnamic acids.(4)
  • A phase change material (PCM) applicable in solar cooling refrigeration technology.(5)
Información legal
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
329.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
165 °C - closed cup