Acerca de este artículo
vapor pressure
0.27 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
concentration
23.5-26.5% (alkalimetric)
technique(s)
electron microscopy: suitable
color
colorless
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
bp
100.5 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
to achieve the corresponding working concentration. Alternatively, especially sensitive material used for enzyme histochemistry, will be fixed with glutardialdehyde according to P.J. Anderson, purified and filled into ampoules under nitrogen (Product number 1.12179). Sensitive enzymes e.g. endogenous peroxidase can often only be visualized in this way. It is an IVD registered product and CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Analysis Note
pH-value: ≥ 3.0
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.065
Absorbance A (235 nm; 1:200 deluted with water; 1 cm): ≤ 0.3
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
111-30-8
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?