Documentos clave
1.04233
Millipore
Glycylglycine
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
Sinónimos:
Glycylglycine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
132.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
Número índice de la CE:
209-127-8
Ensayo
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H8N2O3.ClH/c5-1-3(7)6-2-4(8)9;/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
Clave InChI
YHBAZQDEMYQPJL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
buffer substance
Nota de análisis
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
UV-Absorption (250 nm, 20 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.05
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Glycine: ≤ 0.15 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 1.0 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable