Documentos clave
1.04219
Millipore
Guanidina hydrochloride
for biochemistry
Sinónimos:
Aminoformamidina hydrochloride, Aminometanamidina hydrochloride, Cloruro de guanidinio
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
95.53
Beilstein:
3591990
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
200-002-3
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
potencia
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
180-185 °C (lit.)
densidad
1.3 g/cm3 (lit.)
densidad aparente
550‑620 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Clave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Biological detergent
Agent for reversible denaturation of proteins. Special grade with low optical density for use in procedures where spectrometry is involved.
Aplicación
Agente caotrópico fuerte, útil para la desnaturalización y posterior replegamiento de las proteínas. Este fuerte desnaturalizante puede solubilizar las proteínas insolubles o desnaturalizadas como los cuerpos de inclusión. Esto puede utilizarse como el primer paso en el replegamiento de las proteínas o las enzimas a su forma activa. La urea y el ditiotreitol (DTT) también pueden ser necesarios.
Nota de análisis
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH (100 g/l, water): 5.5 - 6.5
Melting point: 183 - 188 °C
Absorbance A (235 nm; 50 %; 1 cm; water): ≤ 0,2
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable