1.04013
Furfural
GR for analysis ACS
Sinónimos:
Furfural, 2-Furancarbaldehyde
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
presión de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Análisis
≥98% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
315 °C
potencia
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
2.1-19.3 % (v/v)
bp
162 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
temperatura de transición
flash point 60 °C
solubilidad
83 g/L
densidad
1.16 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Clave InChI
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/20 °C): 1.155 - 1.163
Titrable free acid: ≤ 0.02 meq/g
Evaporation residue: ≤ 0.5 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup