Documentos
1.03420
Sigma-Aldrich
Chloroform-D1
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv
Sinónimos:
Chloroform-D1, Deuterochloroform
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CCl3D
Número de CAS:
Peso molecular:
120.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
Número índice de la CE:
212-742-4
NACRES:
NA.22
presión de vapor
211 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
formulario
liquid
potencia
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnicas
NMR: suitable
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
densidad
1.50 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Categorías relacionadas
Productos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Información legal
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)