1.02710
Copper(II) acetate monohydrate
cryst. EMPLURA®
Sinónimos:
Copper(II) acetate monohydrate, Cupric acetate
Seleccione un Tamaño
154,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
154,00 €
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99.0% (iodometric)
Formulario
solid
potencia
501 mg/kg LD50, oral (Rat)
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤0.1% In water insoluble matter
pH
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
115 °C
solubilidad
72 g/L
densidad
1.88 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1100 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.2%
trazas de catión
Fe: ≤0.005%
Zn: ≤0.01%
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cu+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Clave InChI
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Nota de análisis
In water insoluble matter: ≤ 0.1 %
pH-value (2 %; water): 5.2 - 5.5
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.2 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.01 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash